Tlačiť
5-Methylanthranil acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 50.14 EUR
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 174…177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007909
Číslo CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %