Tlačiť
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
412800050 412800250
ACRO412800050EA 65.29 EUR
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
4-Isopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Mw: 164.2
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002564
Číslo CAS: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %