Tlačiť
m-Toluic acid for synthesis
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 39.3 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluic acid for synthesis
m-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 263
Teplota tavenia: 108…111 °C
Hustota: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002523
Číslo CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C