Tlačiť
m-Toluic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylbenzoic acid
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 127.78 EUR
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
m-Toluic acid 99%
m-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 263
Teplota tavenia: 108…112 °C
Hustota: 1.054 g/cm³
Teplota vzplanutia: 150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002523
Číslo CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %