4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
A14064.14
A14064.22
A14064.30
A14064.14EA
71.4
EUR
A14064.14
A14064.22
A14064.30
4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
4-Hydroxybenzylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 5471-51-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 776080
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Teplota varu: 292 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 80…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002394 Číslo CAS: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4 |