Tlačiť
4-Methoxyphenylacetone 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 80.22 EUR
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Methoxyphenylacetone 98+%
4-Methoxyphenylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 266…268 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -15 °C
Hustota: 1,067 g/cm³
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008773
Číslo CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %