Tlačiť
Benzylacetone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 30.85 EUR
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Benzylacetone 99%
Benzylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Teplota varu: 235…237 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -13 °C
Hustota: 0,9875 g/cm³
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008790
Číslo CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99