Tlačiť
4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
T35602-500G T35602-100G T35602-5G
SIALT35602-500GEA 149.22 EUR
SIALT35602-500G SIALT35602-100G SIALT35602-5G
4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006954
Číslo CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9