4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
T35602-500G
T35602-100G
T35602-5G
SIALT35602-500GEA
149.22
EUR
SIALT35602-500G
SIALT35602-100G
SIALT35602-5G
4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyde
Vzorec:
C₈H₈O Teplota varu: 205 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006954 Číslo CAS: 104-87-0 EINECS: 203-246-9 |