Tlačiť
4-Tolualdehyde 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
421140050 421141000 421145000
ACRO421140050EA 38.95 EUR
ACRO421140050 ACRO421141000 ACRO421145000
4-Tolualdehyde 99+%
4-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 204…205 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006954
Číslo CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025