Tlačiť
4-Tolualdehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 43.72 EUR
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdehyde 97%
4-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 204…205 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006954
Číslo CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025