4-Tolualdehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
139001000
139005000
139000025
ACRO139001000EA
43.72
EUR
ACRO139001000
ACRO139005000
ACRO139000025
4-Tolualdehyde 97%
4-Tolualdehyde
Vzorec:
C₈H₈O Teplota varu: 204…205 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 1,015 g/cm³ Teplota vzplanutia: 71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006954 Číslo CAS: 104-87-0 EINECS: 203-246-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific gravity | (20°C) 1.010 to 1.025 |