4-Ethylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Ethylbenzaldehyde
378950050
378950250
378951000
ACRO378950050EA
25.2
EUR
ACRO378950050
ACRO378950250
ACRO378951000
4-Ethylbenzaldehyde 98%
4-Ethylbenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O Mw: 134.18 Teplota varu: 221 °C (760 mmHg) Hustota: 0.97 g/cm³ Teplota vzplanutia: 92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006956 Číslo CAS: 4748-78-1 EINECS: 225-268-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |