Tlačiť
4-Ethylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Ethylbenzaldehyde
378950050 378950250 378951000
ACRO378950050EA 25.2 EUR
ACRO378950050 ACRO378950250 ACRO378951000
4-Ethylbenzaldehyde 98%
4-Ethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 221 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006956
Číslo CAS: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %