Tlačiť
4-Isopropylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cuminaldehyde
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 45.73 EUR
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropylbenzaldehyde 98%
4-Isopropylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota varu: 234…235 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,979 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006953
Číslo CAS: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %