4-Isopropylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cuminaldehyde
334880050
334881000
334885000
ACRO334880050EA
45.73
EUR
ACRO334880050
ACRO334881000
ACRO334885000
4-Isopropylbenzaldehyde 98%
4-Isopropylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Teplota varu: 234…235 °C (760 mmHg) Hustota: 0,979 g/cm³ Teplota vzplanutia: 93 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006953 Číslo CAS: 122-03-2 EINECS: 204-516-9 Merck Index: 13,02648 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml |
GC | ≥97.5 % |