Tlačiť
2-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
117552-25G 117552-100G
SIAL117552-25GEA 63.38 EUR
SIAL117552-25G SIAL117552-100G
2-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
2-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 201 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,0324 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003338
Číslo CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665