Tlačiť
2-Tolualdehyde ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A10172.14 A10172.22
A10172.14EA 56.96 EUR
A10172.14 A10172.22
2-Tolualdehyde ≥98% stabilised
2-Tolualdehyde
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 529-20-4 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Almond-like Melting Point: -35° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 605841 Merck Reference: 14,9527 MDL No.: MFCD00003338
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 199…200 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,037
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003338
Číslo CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,9527