Tlačiť
4-Bromo-2-nitrotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12951.06 A12951.22
A12951.06EA 59.77 EUR
A12951.06 A12951.22
4-Bromo-2-nitrotoluene ≥99%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 60956-26-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 130°/12mm Beilstein Reference: 2328190 MDL No.: MFCD00041243
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 130 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 45…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041243
Číslo CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3