Tlačiť
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 95.47 EUR
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota varu: 96 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 29…32 °C
Hustota: 1,578
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024180
Číslo CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6