2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14865.14
A14865.22
A14865.14EA
77.82
EUR
A14865.14
A14865.22
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Teplota varu: 175 °C (38 mmHg) Teplota tavenia: 74…78 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007195 Číslo CAS: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |