α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14
A15236.22
A15236.36
A15236.14EA
50.07
EUR
A15236.14
A15236.22
A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 97+%
CAS No.: 100-11-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742796
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007373
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Mw: 216.03 Teplota varu: 304 Teplota tavenia: 97…101 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007373 Číslo CAS: 100-11-8 EINECS: 202-820-6 OSN: 3261 ADR: 8 II |