Tlačiť
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 55.68 EUR
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 304
Teplota tavenia: 98…100 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007373
Číslo CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %