α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
A14310.06
A14310.14
A14310.22
A14310.06EA
82.11
EUR
A14310.06
A14310.14
A14310.22
α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
α-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-57-4
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 153-154°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007271
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Mw: 216.03 Teplota varu: 153…154 °C (7 mmHg) Teplota tavenia: 56…59 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007271 Číslo CAS: 3958-57-4 EINECS: 223-557-3 OSN: 3261 ADR: 8 II |