Tlačiť
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
148310050 148310250
ACRO148310050EA 61.29 EUR
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007184
Číslo CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %