Tlačiť
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 71 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Teplota varu: 154…155 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000398
Číslo CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %