α,4-Dibromo-2-fluorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B21331.06
B21331.14
B21331.22
B21331.06EA
58.88
EUR
B21331.06
B21331.14
B21331.22
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene ≥98%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 76283-09-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 126°/9mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00055467
Vzorec:
C₇H₅Br₂F Mw: 267.92 Teplota varu: 126 °C (9 mmHg) Teplota tavenia: 33…37 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00055467 Číslo CAS: 76283-09-5 EINECS: 278-412-7 OSN: 3261 ADR: 8 II |