Tlačiť
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 45.33 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Mw: 189.03
Teplota varu: 84…85 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.567 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000324
Číslo CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %