Tlačiť
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06 A17434.14
A17434.06EA 77.82 EUR
A17434.06 A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 85118-00-9 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2083943 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000329
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Teplota tavenia: 49…53 °C
Hustota: 1,600
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000329
Číslo CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
OSN: 1759
ADR: 8,III