Tlačiť
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 93.86 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota tavenia: 51…55 °C
Hustota: 1.6
Teplota vzplanutia: >109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000329
Číslo CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
OSN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %