α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
B20752.09
B20752.18
B20752.88
B20752.09EA
123.95
EUR
B20752.09
B20752.18
B20752.88
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 85117-99-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5260
Beilstein Reference: 7089248
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009897
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ Teplota varu: 186 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 8 °C Hustota: 1,609 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009897 Číslo CAS: 85117-99-3 EINECS: 285-651-0 OSN: 3265 ADR: 8,III |