4-Bromobenzyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 589-17-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆BrCl Teplota varu: 106…107 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 38…41 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040867 Číslo CAS: 589-17-3 EINECS: 209-638-6 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1410 |