Tlačiť
4-Bromobenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 73 EUR
ACRO346750050 ACRO346750250
4-Bromobenzyl chloride 98%
4-Bromobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 136…139 °C (27 mmHg)
Teplota tavenia: 36…40 °C
Číslo MDL: MFCD00040867
Číslo CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %