α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
62.98
EUR
B22858.06
B22858.14
α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Vzorec:
C₇H₆BrCl Teplota varu: 107…108 °C (8 mmHg) Teplota tavenia: 46…51 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040714 Číslo CAS: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 OSN: 3261 ADR: 8,II |