Tlačiť
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 40.91 EUR
A15844.09 A15844.18
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 108…110 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 17,5 °C
Hustota: 1,567
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000597
Číslo CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
OSN: 3265
ADR: 8,II