α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
A12129.06
A12129.14
A12129.22
A12129.06EA
46.53
EUR
A12129.06
A12129.14
A12129.22
α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Vzorec:
C₇H₆BrCl Teplota varu: 103…104 °C (10 mmHg) Hustota: 1,583 Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000566 Číslo CAS: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 OSN: 3265 ADR: 8,II |