Tlačiť
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 182.91 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 103…104 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,586 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000566
Číslo CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %