Tlačiť
4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
A14302.06 A14302.14
A14302.06EA 97.47 EUR
A14302.06 A14302.14
4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
4-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7697-28-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 2356649
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 215…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039526
Číslo CAS: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7