Tlačiť
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 94.67 EUR
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Mw: 213.12
Teplota varu: 80…81 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 1.22 g/cm³
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000108
Číslo CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %