Tlačiť
α,4-Dibromotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150410250 150411000
ACRO150410250EA 49.74 EUR
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromotoluene 98%
α,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Teplota varu: 115…124 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 60…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000179
Číslo CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
OSN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01393
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %