Tlačiť
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
640379-1G 640379-5G
SIAL640379-1GEA 198.68 EUR
SIAL640379-1G SIAL640379-5G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Mw: 220.08
Číslo MDL: MFCD05663837
Číslo CAS: 827614-64-2