Tlačiť
4-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
578770-1G 578770-5G
SIAL578770-1GEA 268.75 EUR
SIAL578770-1G SIAL578770-5G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
Mw: 205.06
Číslo MDL: MFCD01319051
Číslo CAS: 181219-01-2