Tlačiť
3-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
576565-1G 576565-5G
SIAL576565-1GEA 106.3 EUR
SIAL576565-1G SIAL576565-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
Mw: 205.06
Číslo MDL: MFCD03084758
Číslo CAS: 329214-79-1