Tlačiť
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
522570-1G 522570-5G
SIAL522570-1GEA 95.07 EUR
SIAL522570-1G SIAL522570-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Mw: 220.08
Číslo MDL: MFCD02093756
Číslo CAS: 269409-70-3