Tlačiť
2-Bromotoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
107470250 107471000
ACRO107470250EA 44.93 EUR
ACRO107470250 ACRO107471000
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Teplota varu: 181,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1,42 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000068
Číslo CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %