Tlačiť
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phenethylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
L19530.03 L19530.MD
L19530.03EA 121.94 EUR
L19530.03 L19530.MD
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester
Purity: 99% CAS No.: 165904-22-3 Molecular Formula: C14H21BO2 Formula Weight: 232.13 Refractive Index: 1.4860 Melting Point: 31-33° Boiling Point: 70-80° Beilstein Reference: 8258927 MDL No.: MFCD03788721
Vzorec: C₁₄H₂₁BO₂
Teplota varu: 70…80 °C
Teplota tavenia: 31…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788721
Číslo CAS: 165904-22-3