Tlačiť
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
L19153.03 L19153.06
L19153.03EA 93.86 EUR
L19153.03 L19153.06
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 22893-39-6 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2053702
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631471
Číslo CAS: 22893-39-6