4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L17455.03
L17455.06
L17455.03EA
36.62
EUR
L17455.03
L17455.06
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 98+%
CAS No.: 183677-71-6
Molecular Formula: C11H14BBrO2
Formula Weight: 268.95
Melting Point: 109-111°
MDL No.: MFCD01318105
Vzorec:
C₁₁H₁₄BBrO₂ Teplota tavenia: 109…111 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01318105 Číslo CAS: 183677-71-6 |