Tlačiť
2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Phenoxybenzeneboronic acid
H53264.03 H53264.06
H53264.03EA 50.07 EUR
H53264.03 H53264.06
2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 108238-09-1 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 116° MDL No.: MFCD01001592
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Mw: 214.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01001592
Číslo CAS: 108238-09-1