4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
H52848.03
H52848.06
H52848.03EA
43.72
EUR
H52848.03
H52848.06
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 171364-83-3
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 108-109°
MDL No.: MFCD02179437
Vzorec:
C₁₂H₁₆BNO₄ Teplota tavenia: 108…109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179437 Číslo CAS: 171364-83-3 |