3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
H28985.06
H28985.03
H28985.06EA
382.67
EUR
H28985.06
H28985.03
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Phenylpropylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 329685-40-7
Molecular Formula: C15H23BO2
Formula Weight: 246.16
MDL No.: MFCD09953505
Vzorec:
C₁₅H₂₃BO₂ Mw: 246.16 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953505 Číslo CAS: 329685-40-7 |