4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H28208.06
H28208.03
H28208.06EA
251.91
EUR
H28208.06
H28208.03
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 171364-82-2
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.08
MDL No.: MFCD03093897
Vzorec:
C₁₃H₁₆BNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093897 Číslo CAS: 171364-82-2 |