Tlačiť
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
H27859.14 H27859.03 H27859.06
H27859.14EA 382.67 EUR
H27859.14 H27859.03 H27859.06
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 66916-99-2 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.07 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD02664700
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02664700
Číslo CAS: 66916-99-2