Tlačiť
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 172.64 EUR
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
Mw: 205.06
Teplota tavenia: 153…155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319051
Číslo CAS: 181219-01-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %